Få mere at vide
2',4'-difluorpropiophenon, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11459902
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459902 100 g 100g
11439902 5 g 5g
11449902 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459902 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12032.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85068-30-0
Molekylær formel C9H8F2O
Molekylvægt (g/mol) 170.16
MDL nummer MFCD00015507
InChI nøgle UZWOADNMVRRYDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',4'-difluoropropiophenone, 1-2,4-difluorophenyl propan-1-one, 2,4-difluoropropiophenone, 1-propanone, 1-2,4-difluorophenyl, 2,4-defluoropropiophenone, 1-2,4-difluorophenyl-1-propanone, 1-2.4-difluoro-phenyl-propan-1-one, acmc-209q3o, ksc654a2r
PubChem CID 123586
IUPAC navn 1-(2,4-difluorophenyl)propan-1-one
SMIL CCC(=O)C1=CC=C(F)C=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2',4'-Difluoropropiophenone
Tæthed 1.193
Kogepunkt 51°C to 52°C (1.5 mmHg)
Flammepunkt 76°C (168°F)
Brydningsindeks 1.485
Mængde 100 g
Beilstein 7633370
Formel vægt 170.16
Procent renhed 98%