Få mere at vide
2,4-Difluorophenylhydrazin hydrochlorid, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Difluorophenylhydrazine hydrochloride |
| Smeltepunkt | ∼255 °C (dekomponering) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 5411448 |
| Formel vægt | 180.59 |
| Procent renhed | 98% |