Få mere at vide
2,4-Difluorophenylhydrazin hydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 11444330
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11444330 5 g 5g
11458970 25 g 25g
11468970 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444330 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11625.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 51523-79-6 | C6H6F2N2 | 144,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51523-79-6
Molekylær formel C6H6F2N2
Molekylvægt (g/mol) 144.13
MDL nummer MFCD00013383
InChI nøgle RLZUIPTYDYCNQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluorophenylhydrazine hydrochloride, 2,4-difluorophenyl hydrazine hydrochloride, 2,4-difluorophenylhydrazine hcl, 2,4-difluorohydrazinobenzene hydrochloride, 1-2,4-difluorophenyl hydrazine hydrochloride, 2,4-difluorophenylhydrazinehydrochloride, hydrazine, 2,4-difluorophenyl-, monohydrochloride, 2,4-difluorophenylhydrazine, chloride, pubchem3498, pubchem20774
PubChem CID 2733301
IUPAC navn (2,4-difluorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMIL NNC1=CC=C(F)C=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Difluorophenylhydrazine hydrochloride
Smeltepunkt ∼255 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Beilstein 5411448
Formel vægt 180.59
Procent renhed 98%