Få mere at vide
2,4-Difluorophenylglyoxal hydrat, 95%, tør vægt på basis
Beskrivelse
Anvendes til syntese af biologisk aktive 1,2,4-triazinderivater. Bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendes til syntese af biologisk aktive 1,2,4-triazinderivater. Bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Difluorophenylglyoxal hydrate |
| Smeltepunkt | 51 °C til 54 °C |
| Assay Procent Noter | (dry wt.) |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 4387465 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 170,12 (Vandfri) |
| Procent renhed | 95% |