Få mere at vide
2,4-Difluorophenylboronic acid, 98%
Artikelnummer. 10591472 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10591472 10 g Glasflaske 10g
10521292 1 g Glasflaske 1g
10790575 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10591472 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 359130100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 144025-03-6 | C6H5BF2O2 | 157.91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144025-03-6
Molekylær formel C6H5BF2O2
Molekylvægt (g/mol) 157.91
MDL nummer MFCD01318998
InChI nøgle QQLRSCZSKQTFGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluorobenzeneboronic acid, 2,4-difluorophenyl boronic acid, 2,4-fluorobenzene boronic acid, 2,4-difluorophenyl boranediol, 2,4-difluorophenyl-boronic acid, 2,4-difluorophenylboronicacid, 2 4-difluorophenylboronic acid, boronic acid, 2,4-difluorophenyl, boronic acid, b-2,4-difluorophenyl
PubChem CID 2734334
IUPAC navn (2,4-difluorphenyl)borsyre
SMIL OB(O)C1=CC=C(F)C=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Difluorophenylboronic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 247.0°C to 250.0°C
Farve Beige til hvid eller gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether,thf,dmso,dmf,methanol
Formel vægt 157.91
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Difluorophenylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.