Få mere at vide
2,4-Difluorophenyleddikesyre, 99%
Artikelnummer. 11494377
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494377 25 g 25g
11484377 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494377 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20431.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 81228-09-3 | C8H5F2O2 | 171,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81228-09-3
Molekylær formel C8H5F2O2
Molekylvægt (g/mol) 171.12
MDL nummer MFCD00009999
InChI nøgle QPKZIGHNRLZBCL-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,4-difluorophenylacetic acid, 2-2,4-difluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4-difluoro, 2,4-difluorophenyl acetic acid, 2,4-ddifluorophenylacetic acid, rarechem al bo 0247, 2,4-difluoro-phenyl-acetic acid, 2,4-difluorobenzeneacetic acid, 2,4-difluorophenylaceticacid
PubChem CID 123581
IUPAC navn 2-(2,4-difluorphenyl)eddikesyre
SMIL [O-]C(=O)CC1=CC=C(F)C=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Difluorophenylacetic acid
Smeltepunkt 117 °C til 119 °C
Mængde 25 g
Beilstein 3649727
Formel vægt 172.13
Procent renhed 99%