Få mere at vide
2,4-Difluorophenyl isothiocyanate, 96%
Artikelnummer. 11479646
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479646 1 g 1g
11489646 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479646 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20204.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 141106-52-7 | C7H3F2NS | 171.165 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141106-52-7
Molekylær formel C7H3F2NS
Molekylvægt (g/mol) 171.165
MDL nummer MFCD00041044
InChI nøgle ABGGPKIFVAIRGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluorophenyl isothiocyanate, 2,4-difluoro isothiocyanato benzene, 2,4-difluoro-1-isothiocyanato-benzene, 2,4-difluorophenylisothiocyanate, isothiocyanic acid 2,4-difluorophenyl ester, benzene, 2,4-difluoro-1-isothiocyanato, benzene, 2,4-difluoro-1-isothiocyanato-9ci, 2,4-difluorobenzenisothiocyanate, pubchem4451, acmc-209clq
PubChem CID 518879
IUPAC navn 2,4-difluor-1-isothiocyanatobenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)F)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Difluorophenyl isothiocyanate
Tæthed 1.349
Kogepunkt 98°C to 99°C (30 mmHg)
Flammepunkt 92°C (197°F)
Brydningsindeks 1.597
Mængde 1 g
FN nummer UN2922
Beilstein 6919744
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 171.17
Procent renhed 96%