Få mere at vide
2,4-Difluorophenyl isocyanate, 98+%
Artikelnummer. 11499593
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11499593 5 g 5g
11409603 25 g 25g
11419603 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11499593 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12415.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 59025-55-7 | C7H3F2NO | 155.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59025-55-7
Molekylær formel C7H3F2NO
Molekylvægt (g/mol) 155.10
MDL nummer MFCD00001997
InChI nøgle HNENEALJPWJWJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluorophenyl isocyanate, 2,4-difluorophenylisocyanate, benzene, 2,4-difluoro-1-isocyanato, isocyanic acid 2,4-difluorophenyl ester, 2,4-difluoro-1-isocyanato-benzene, 2,4-difluoroisocyanatobenzene, timtec-bb sbb006537, pubchem4453, 2,4-diflurophenylisocyanate, acmc-1b06k
PubChem CID 593258
IUPAC navn 2,4-difluor-1-isocyanatobenzen
SMIL FC1=CC=C(N=C=O)C(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Difluorophenyl isocyanate
Tæthed 1.31
Kogepunkt 64°C to 66°C (10 mmHg)
Flammepunkt 50°C (122°F)
Brydningsindeks 1.492
Mængde 5 g
FN nummer UN3080
Beilstein 2831577
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 155.11
Procent renhed ≥98%