Få mere at vide
(2,4-difluorophenyl)hydrazine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2,4-difluorophenyl)hydrazine Hydrochloride |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6F2N2/c7-4-1-2-6(10-9)5(8)3-4/h1-3,10H,9H2 |