Få mere at vide
2,4-Difluoromandelic acid, 97%
Artikelnummer. 11392946
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392946 1 g 1g
11302956 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392946 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10708.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 132741-30-1 | C8H6F2O3 | 188.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132741-30-1
Molekylær formel C8H6F2O3
Molekylvægt (g/mol) 188.13
MDL nummer MFCD00061296
InChI nøgle RRRQFGNNRJHLNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluoromandelic acid, 2-2,4-difluorophenyl-2-hydroxyacetic acid, 2,4-difluorophenyl hydroxy acetic acid, 2,4-difluoro mandelic acid, 2,4-difluoro-a-hydroxyphenylacetic acid, alpha-hydroxy-2,4-difluorophenylacetic acid, 2,4-difluorophenyl hydroxy acetic acid #, 2,4-difluoro-alpha-hydroxybenzeneacetic acid, currency-hydroxy-2,4-difluorophenylacetic acid
PubChem CID 588651
IUPAC navn 2-(2,4-difluorphenyl)-2-hydroxyeddikesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)F)C(C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Difluoromandelic acid
Smeltepunkt 122°C to 124°C
Mængde 1 g
Formel vægt 188.13
Procent renhed 97%