Få mere at vide
2,4-difluorbenzylzinkbromid, 0,5 M i THF, pakket under argon i genlukkelig ChemSeal™ flasker, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15495305
Skift visning
Mængde:
50 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15495305 50 mL 50ml
1 options
Artikelnummer. 15495305 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58036.AD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Anvendelser
2,4-difluorbenzylzinkbromid anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Beskyt mod varme. Opbevares væk fra luft. Luftfølsom. Må ikke opbevares sammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Difluorobenzylzinc bromide
Navn note Pakket under argon i genlukkelige ChemSeal™ flasker
CAS 307496-26-0
Tæthed 0.995
Molekylær formel C7H5BrF2Zn
MDL nummer MFCD01311423
Mængde 50 mL
FN nummer UN3399
Følsomhed Luftfølsom; Kan danne en udfældning
Synonym 2,4-difluorobenzylzinc bromide, bromo 2,4-difluorophenyl methyl zinc, 2,4-difluorobenzylzinc bromide 0.5m solution in thf, 2,4-difluorobenzylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 2,4-difluorobenzylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, 2,4-difluorobenzylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
InChI nøgle WPJAHFYOACWPNA-UHFFFAOYSA-M
SMIL [CH2-]C1=C(C=C(C=C1)F)F.[Zn+]Br
IUPAC navn bromzink(1+);2,4-difluor-1-methanidylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 272.398
PubChem CID 2778322
Formel vægt 272.4