Få mere at vide
2,4-difluorbenzylmagnesiumbromid, 0,25 M i 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481826
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15481826 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 15481826 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54966.AE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 546122-71-8 | C7H5BrF2Mg | 231,32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Difluorobenzylmagnesium bromide
CAS 546122-71-8
Molekylær formel C7H5BrF2Mg
MDL nummer MFCD07698746
Mængde 100 mL
FN nummer UN2924
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Synonym 2,4-difluorobenzylmagnesium bromide, bromo 2,4-difluorophenyl methyl magnesium, bpktycgkuhsscg-uhfffaoysa-m, 2,4-difluorobenzyl magnesium bromide, 2,4-difluorobenzylmagnesium bromide, 0.25m in 2-methf, 2,4-difluorobenzylmagnesium bromide 0.25 m in diethyl ether, 2,4-difluorobenzylmagnesium bromide, 0.25m in diethyl ether, 2,4-difluorobenzylmagnesium bromide, 0.25m solution in diethyl ether, grignard reagent
InChI nøgle BPKTYCGKUHSSCG-UHFFFAOYSA-M
SMIL FC1=CC(F)=C(C[Mg]Br)C=C1
IUPAC navn magnesium;2,4-difluor-1-methanidylbenzen;bromid
Molekylvægt (g/mol) 231.32
PubChem CID 2778873
Formel vægt 231.32
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.25M in 2-MeTHF