Få mere at vide
2,4-Difluorobenzylamine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11460057
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460057 1 g 1g
11470057 5 g 5g
11404090 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460057 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20985.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72235-52-0
Molekylær formel C7H7F2N
Molekylvægt (g/mol) 143.137
MDL nummer MFCD00010142
InChI nøgle QDZZDVQGBKTLHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluorobenzylamine, 2,4-difluorophenyl methanamine, 2,4-difluorobenzyl amine, benzenemethanamine, 2,4-difluoro, 1-2,4-difluorophenyl methanamine, 2,4-difluorophenyl methylamine, n-difluorobenzylamine, pubchem4399, 2,4-difluorbenzylamine, acmc-209oma
PubChem CID 2733244
IUPAC navn (2,4-difluorphenyl)methanamin
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)F)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Difluorobenzylamine
Tæthed 1.204
Kogepunkt 55°C to 57°C (8 mmHg)
Flammepunkt 68°C (154°F)
Brydningsindeks 1.491
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Beilstein 3539259
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 143.14
Procent renhed 98%