Artikelnummer. 10359500
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Mængde
Emballage
unitSize
10359500
1 g
Glasflaske
1g
10044772
5 g
Glasflaske
5g
10177993
25 g
Glasflaske
25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer.
10359500
Leverandør
Thermo Scientific Acros
Leverandørnr.
305660010
Forventet forsendelse: 12-08-2026Log ind for at se lagerbeholdningen.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 72235-52-0 | C7 H7 F2 N | 143,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
CAS
72235-52-0
Molekylær formel
C7 H7 F2 N
Molekylvægt (g/mol)
143.14
MDL nummer
MFCD00010142
InChI nøgle
QDZZDVQGBKTLHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym
2,4-difluorobenzylamine, 2,4-difluorophenyl methanamine, 2,4-difluorobenzyl amine, benzenemethanamine, 2,4-difluoro, 1-2,4-difluorophenyl methanamine, 2,4-difluorophenyl methylamine, n-difluorobenzylamine, pubchem4399, 2,4-difluorbenzylamine, acmc-209oma
PubChem CID
2733244
IUPAC navn
(2,4-difluorphenyl)methanamin
SMIL
C1=CC(=C(C=C1F)F)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
2, 4-Difluorobenzylamine
CAS min %
97.5
CAS Max %
100.0
Farve
Farveløs til gul
Tæthed
1.2000g/mL
Kogepunkt
82°C to 84°C (15.0 mmHg)
Flammepunkt
68°C
Infrarødt spektrum
Authentic
Analyseprocentområde
97.5% min. (GC)
Emballage
Glasflaske
Lineær formel
F2 C6 H3 CH2 NH2
Brydningsindeks
1.4900 to 1.493
Mængde
1 g
Specifik vægtfylde
1.2
Formel vægt
143.14
Procent renhed
98%
Fysisk form
Væske
Vis mere
Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?