Få mere at vide
2,4-Difluorbenzylamin, 98%
Artikelnummer. 10044772 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10044772 5 g Glasflaske 5g
10359500 1 g Glasflaske 1g
10177993 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10044772 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 305660050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 72235-52-0 | C7H7F2N | 143,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72235-52-0
Molekylær formel C7H7F2N
Molekylvægt (g/mol) 143.14
MDL nummer MFCD00010142
InChI nøgle QDZZDVQGBKTLHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluorobenzylamine, 2,4-difluorophenyl methanamine, 2,4-difluorobenzyl amine, benzenemethanamine, 2,4-difluoro, 1-2,4-difluorophenyl methanamine, 2,4-difluorophenyl methylamine, n-difluorobenzylamine, pubchem4399, 2,4-difluorbenzylamine, acmc-209oma
PubChem CID 2733244
IUPAC navn (2,4-difluorphenyl)methanamin
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)F)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Difluorobenzylamine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2000g/mL
Kogepunkt 82 °C til 84 °C (15,0 mmHg)
Flammepunkt 68 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel F2C6H3CH2NH2
Brydningsindeks 1,4900 til 1,493
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.2
Formel vægt 143.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske