missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,4-Difluorobenzoyl Risperidone Impurity, TRC

Artikelnummer. 17924545
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17924545 25 mg
17961925 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17924545 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44571525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 158697-67-7
Molekylær formel C23 H27 F2 N3 O2
Molekylvægt (g/mol) 415.48
Synonym 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-[2-[4-(2,4-difluorobenzoyl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-, 3-[2-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-[2-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidino]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-[2-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Risperidone Imp. H (EP), Risperidone Difluoroketone
IUPAC navn 3-[2-[4-(2,4-difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
SMIL CC1=C(CCN2CCC(CC2)C(=O)c3ccc(F)cc3F)C(=O)N4CCCCC4=N1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-[2-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C23H27F2N3O2/c1-15-18(23(30)28-10-3-2-4-21(28)26-15)9-13-27-11-7-16(8-12-27)22(29)19-6-5-17(24)14-20(19)25/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3
Formel vægt 415.2071
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.