Få mere at vide
2,4-Difluorobenzoyl chloride, 97%
Artikelnummer. 11489036
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489036 5 g 5g
11499036 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489036 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17920.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 72482-64-5 | C7H3ClF2O | 176.55 g/mol
2,4-difluorbenzoylchlorid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,4-difluorbenzoylchlorid anvendes som et farmaceutisk
mellemprodukt.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra vand/fugt, oxidationsmidler, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72482-64-5
Molekylær formel C7H3ClF2O
Molekylvægt (g/mol) 176.55
MDL nummer MFCD00000658
InChI nøgle JSWRVDNTKPAJLB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 588081
IUPAC navn 2,4-difluorbenzoylchlorid
SMIL FC1=CC=C(C(Cl)=O)C(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Difluorobenzoyl chloride
Tæthed 1.437
Kogepunkt 96°C to 98°C (15 mmHg)
Flammepunkt 82°C (179°F)
Brydningsindeks 1.5145
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 4800566
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym 2,4-difluorobenzoylchloride, benzoyl chloride, 2,4-difluoro, benzoyl chloride,2,4-difluoro, acmc-1bfet, 2,4difluorobenzoylchloride, 2,4-difluorobezoyl chloride, 2,4 difluorobenzoyl chloride, 2,4-difluoro benzoylchloride, 2,4-difluoro-benzoylchloride, 2,4-difluoro-benzoyl chloride
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 176.55
Procent renhed 98%