Få mere at vide
2,4'-difluorbenzophenon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15488919
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15488919 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15488919 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10306.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4'-Difluorobenzophenone
CAS 342-25-6
Smeltepunkt 22 °C til 24 °C
Tæthed 1.244
Kogepunkt 176 °C til 178 °C (16 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Molekylær formel C13H8F2O
Brydningsindeks 1.5689
MDL nummer MFCD00000319
Mængde 5 g
Beilstein 3268520
Synonym 2,4'-difluorobenzophenone, 2-fluorophenyl 4-fluorophenyl methanone, 2',4-difluorobenzophenone, 2-fluorophenyl-4-fluorophenyl methanone, di2-fluorophenyl ketone, fr bvr df, pubchem7479, acmc-1clee, 2,4;-difluorobenzophenone, 2,4/'-difluorobenzophenone
InChI nøgle LKFIWRPOVFNPKR-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)F)F
IUPAC navn (2-fluorphenyl)-(4-fluorphenyl)methanon
Molekylvægt (g/mol) 218.203
PubChem CID 67651
Formel vægt 218.2
Procent renhed 97%