Få mere at vide
2,4-difluorbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438076
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438076 25 g 25g
11428076 5 g 5g
11448076 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11438076 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14113.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3939-09-1 | C7H3F2N | 139.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3939-09-1
Molekylær formel C7H3F2N
Molekylvægt (g/mol) 139.11
MDL nummer MFCD00009826
InChI nøgle LJFDXXUKKMEQKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluorobenzenecarbonitrile, benzonitrile, 2,4-difluoro, 2,4-difluoro-benzonitrile, pubchem1563, acmc-1bohp, 2.4-difluoro benzonitrile, 2,4-difluoro benzonitrile, ksc493m5d, 2,4-difluorobenzonitrile, ljfdxxukkmeqke-uhfffaoysa
PubChem CID 77545
IUPAC navn 2,4-difluorbenzonitril
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)F)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Difluorobenzonitrile
Smeltepunkt 43°C to 48°C
Kogepunkt 189°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Almond-like
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Beilstein 1940316
Formel vægt 139.11
Procent renhed 98%