missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,4-Difluorobenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Difluorobenzoic acid |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4F2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11) |
| Formel vægt | 158.0179 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?