Få mere at vide
2,4-Difluorobenzoic acid, 98%
Artikelnummer. 11425423
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11425423 25 g 25g
11415423 5 g 5g
11435423 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425423 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13403.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1583-58-0 | C7H4F2O2 | 158.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1583-58-0
Molekylær formel C7H4F2O2
Molekylvægt (g/mol) 158.10
MDL nummer MFCD00011670
InChI nøgle NJYBIFYEWYWYAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dfba, benzoic acid, 2,4-difluoro, 2,4-difluorobenzoicacid, 2,4-difluoro-benzoic acid, zlchem 472, pubchem1336, acmc-1brgf, 2,4-difluorbenzoic acid, 2,4-difluorobezoic acid, 2 4-difluorobenzoic acid
PubChem CID 74102
IUPAC navn 2,4-difluorbenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(F)C=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Difluorobenzoic acid
Smeltepunkt 186°C to 190°C
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Beilstein 973355
Formel vægt 158.11
Procent renhed 98%