Få mere at vide
2,4-difluorbenzensulfonamid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491668
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15491668 5 g 5g
15401678 250 mg 250mg
15481668 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491668 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55437.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 13656-60-5 | Molekylformel: C6H5F2NO2S | Molekylvægt: 193,168 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13656-60-5
Molekylær formel C6H5F2NO2S
Molekylvægt (g/mol) 193.168
MDL nummer MFCD01320743
InChI nøgle PTHLPYKPCQLAOF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 574964
IUPAC navn 2,4-difluorbenzensulfonamid
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)F)S(=O)(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Difluorobenzenesulfonamide
Smeltepunkt 154 °C til 158 °C
Mængde 5 g
Synonym 2,4-difluorobenzene-1-sulfonamide, 2,4-difluorobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, 2,4-difluoro, benzenesulfonamide,2,4-difluoro, buttpark 23\07-80, 2,4-difluoro-1-benzenesulfonamide, 2,4-difluorobenzenesulfoneamide, pubchem11764, enamine_001177, acmc-1c82s
Formel vægt 193.17
Procent renhed 96%