Få mere at vide
2,4-Difluorbenzenboronsyre, 97%
Artikelnummer. 11460288
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460288 25 g 25g
11440288 1 g 1g
11450288 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460288 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23821.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
CAS: 144025-03-6 | C6H5BF2O2 | 157,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144025-03-6
Molekylær formel C6H5BF2O2
Molekylvægt (g/mol) 157.91
MDL nummer MFCD01318998
InChI nøgle QQLRSCZSKQTFGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluorobenzeneboronic acid, 2,4-difluorophenyl boronic acid, 2,4-fluorobenzene boronic acid, 2,4-difluorophenyl boranediol, 2,4-difluorophenyl-boronic acid, 2,4-difluorophenylboronicacid, 2 4-difluorophenylboronic acid, boronic acid, 2,4-difluorophenyl, boronic acid, b-2,4-difluorophenyl
PubChem CID 2734334
IUPAC navn (2,4-difluorphenyl)borsyre
SMIL OB(O)C1=CC=C(F)C=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Difluorobenzeneboronic acid
Smeltepunkt 247°C to 250°C
Mængde 25 g
Beilstein 8616257
Formel vægt 157.91
Procent renhed 97%