Få mere at vide
2,4-Difluorobenzaldehyde, 98%
Artikelnummer. 10757393 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10757393 5 g Glasflaske 5g
10097342 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10757393 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 271470050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1550-35-2 | C7H4F2O | 142.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1550-35-2
Molekylær formel C7H4F2O
Molekylvægt (g/mol) 142.11
MDL nummer MFCD00010326
InChI nøgle WCGPCBACLBHDCI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73770
IUPAC navn 2,4-difluorbenzaldehyd
SMIL FC1=CC=C(C=O)C(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Difluorobenzaldehyde
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 2.0°C to 3.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.2900g/mL
Kogepunkt 65.0°C to 66.0°C (17.0 mmHg)
Flammepunkt 55°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel F2C6H3CHO
Brydningsindeks 1.4975 to 1.4995 (20°C, 589nm)
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.29
Synonym 2,4-difluoro-benzaldehyde, benzaldehyde, 2,4-difluoro, pubchem2903, 2,4difluorobenzaldehyde, acmc-209dbv, 2,4-difluorbenzaldehyde, 2,4 difluorobenzaldehyde, 2.4-difluorobenzaldehyde, 2,4-difluoro benzaldehyde, 2.4-difluoro benzaldehyde
Formel vægt 142.1
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske