Få mere at vide
2,4-Difluorobenzaldehyde, 98%
Artikelnummer. 11408916
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11408916 5 g 5g
11418916 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11408916 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17052.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1550-35-2 | C7H4F2O | 142.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1550-35-2
Molekylær formel C7H4F2O
Molekylvægt (g/mol) 142.11
MDL nummer MFCD00010326
InChI nøgle WCGPCBACLBHDCI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73770
IUPAC navn 2,4-difluorbenzaldehyd
SMIL FC1=CC=C(C=O)C(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Difluorobenzaldehyde
Smeltepunkt 2°C to 3°C
Tæthed 1.299
Kogepunkt 65°C to 66°C (17 mmHg)
Flammepunkt 55°C (131°F)
Brydningsindeks 1.498
Mængde 5 g
FN nummer UN1989
Beilstein 2243422
Følsomhed Air Sensitive
Synonym 2,4-difluoro-benzaldehyde, benzaldehyde, 2,4-difluoro, pubchem2903, 2,4difluorobenzaldehyde, acmc-209dbv, 2,4-difluorbenzaldehyde, 2,4 difluorobenzaldehyde, 2.4-difluorobenzaldehyde, 2,4-difluoro benzaldehyde, 2.4-difluoro benzaldehyde
Formel vægt 142.11
Procent renhed 98%