Få mere at vide
2,4-Difluoroaniline, 99%
Artikelnummer. 11400284
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11400284
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13673.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 367-25-9 | C6H5F2N | 129.11 g/mol
2,4-difluoranilin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,4-difluoranilin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk
syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Ikke blandbar eller svær at
blande.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 367-25-9
Molekylær formel C6H5F2N
Molekylvægt (g/mol) 129.11
MDL nummer MFCD00007648
InChI nøgle CEPCPXLLFXPZGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluorobenzenamine, benzenamine, 2,4-difluoro, 2,4-difluroaniline, 2,4-difluorophenylamine, aniline, 2,4-difluoro, unii-40p93l7kwd, 1-amino-2,4-difluorobenzene, ccris 4621, 2,4-difluoro aniline, 2,4-difluoro-phenylamine
PubChem CID 9709
IUPAC navn 2,4-difluoranilin
SMIL NC1=CC=C(F)C=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Difluoroaniline
Smeltepunkt -8°C to -7°C
Tæthed 1.281
Kogepunkt 168°C to 170°C
Flammepunkt 62°C (143°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.507
Mængde 100 g
FN nummer UN2941
Beilstein 2802556
Merck Index 14,3147
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix.
Formel vægt 129.11
Procent renhed 99%