Få mere at vide
2',4'-Difluoracetophenon, 99%
Artikelnummer. 10519263 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10519263 50 g 50g
10195190 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10519263 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 246770500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 364-83-0 | C8H6F2O | 156,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 364-83-0
Molekylær formel C8H6F2O
Molekylvægt (g/mol) 156.12
MDL nummer MFCD00151261
InChI nøgle QEWHNJPLPZOEKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',4'-difluoroacetophenone, 1-2,4-difluorophenyl ethanone, 2,4-difluoroacetophenone, 1-2,4-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4-difluorophenyl, 1-2,4-difluoro-phenyl-ethanone, 1-acetyl-2,4-difluorobenzene, acetophenone, 2',4'-difluoro, 1-2,4-difluorphenyl ethanon, pubchem4213
PubChem CID 67770
IUPAC navn 1-(2,4-difluorphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2', 4'-Difluoroacetophenone
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2300g/mL
Kogepunkt 80,0 °C til 81,0 °C (25,0 mmHg)
Flammepunkt 66 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel F2C6H3COCH3
Brydningsindeks 1,4870 til 1,4890
Mængde 50 g
Specifik vægtfylde 1.23
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig i vand. Andre opløseligheder: opløselige/blandbare i polære opløsningsmidler, uopløselige i ikke-polære opløsningsmidler
Formel vægt 156.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2',4'-Difluoroacetophenone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.