Få mere at vide
2',4'-Difluoracetophenon, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2',4'-Difluoroacetophenone |
| Tæthed | 1.232 |
| Kogepunkt | 80 °C til 81 °C (25 mmHg) |
| Flammepunkt | 66 °C (150 °F) |
| Lugt | Karakteristik |
| Brydningsindeks | 1.488 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1940741 |
| Formel vægt | 156.13 |
| Procent renhed | 98% |