Få mere at vide
2,4-Difluoro-alfa-(1H-1,2,4-triazolyl)acetophenon, TRC
Artikelnummer. 30132808
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132808 5 g
30136286 250 g
17939454 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132808 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4458855G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86404-63-9
Molekylær formel C10 H7 F2 N3 O
Molekylvægt (g/mol) 223.18
Synonym Ethanone, 1-(2,4-difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-, 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone, 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1-ethanone, 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(4H-1,3,4-triazol-4-yl)ethan-1-one, 2',4'-Difluoro-2-(1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone, 2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone, UK 51060, Voriconazole Imp. A (EP)
IUPAC navn 1-(2,4-difluorophenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-yl)ethanon
SMIL Fc1ccc(C(=O)Cn2cncn2)c(F)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H7F2N3O/c11-7-1-2-8(9(12)3-7)10(16)4-15-6-13-5-14-15/h1-3,5-6H,4H2
Formel vægt 223.0557