Få mere at vide
2,4-Difluor-5-nitrobenzoesyre, 97 %
Artikelnummer. 15455367
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15455367 25 g 25g
15435367 1 g 1g
15445367 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15455367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32617.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
CAS: 153775-33-8 | C7H2F2NO4 | 202,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 153775-33-8
Molekylær formel C7H2F2NO4
Molekylvægt (g/mol) 202.09
MDL nummer MFCD04115713
InChI nøgle MDFSGDMPHMKKGB-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 2782822
IUPAC navn 2,4-difluor-5-nitrobenzoat
SMIL [O-]C(=O)C1=CC(=C(F)C=C1F)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid
Smeltepunkt 125 °C til 133 °C
Mængde 25 g
Synonym 2,4-difluoro-5-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2,4-difluoro-5-nitro, benzoic acid,2,4-difluoro-5-nitro, 2,4-difluoro-5-nitro-benzoic acid, acmc-209d9v, ksc527s6t, 2,4-difluoro-5-nitrobenzoicacid, buttpark 156\01-93
Formel vægt 203.1
Procent renhed 97%