Få mere at vide
2,4-Difluoro-3-methylbenzylamine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15454737
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15454737 250 mg 250mg
15434737 1 g 1g
15444737 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15454737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32060.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 847502-90-3
Molekylær formel C8H9F2N
Molekylvægt (g/mol) 157.164
MDL nummer MFCD08275293
InChI nøgle LPMVSOQQHWTDRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluoro-3-methylbenzylamine, 1-2,4-difluoro-3-methylphenyl methanamine, 2,4-difluoro-3-methylphenyl methanamine, benzenemethanamine,2,4-difluoro-3-methyl
PubChem CID 11469203
IUPAC navn (2,4-difluoro-3-methylphenyl)methanamine
SMIL CC1=C(C=CC(=C1F)CN)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Difluoro-3-methylbenzylamine
Kogepunkt 42°C (1 mmHg)
Brydningsindeks 1.495
Mængde 250 mg
FN nummer UN2735
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 157.16
Procent renhed 98%