Få mere at vide
2,4-Difluor-3-methoxybenzoesyre, 98+%
Artikelnummer. 11466430
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11466430 25 g 25g
11401090 1 g 1g
11456430 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11466430 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25597.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 178974-97-5 | C8H6F2O3 | 188,13 g/mol
2,4-difluor-3-methoxybenzoesyre anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,4-difluor-3-methoxybenzoesyre anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 178974-97-5
Molekylær formel C8H6F2O3
Molekylvægt (g/mol) 188.13
MDL nummer MFCD02258905
InChI nøgle KWLIGHXPUYUTBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluoro-3-methoxy-benzoic acid, 2,4-difluoro-3-methoxylbenzoic acid, 2,4-difluoro-3-methoxy benzoic acid, pubchem4941, acmc-1cabj, 3-methoxy-2,4-difluorobenzoic acid, benzoic acid,2,4-difluoro-3-methoxy
PubChem CID 3780555
IUPAC navn 2,4-difluor-3-methoxybenzoesyre
SMIL COC1=C(F)C=CC(C(O)=O)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Difluoro-3-methoxybenzoic acid
Smeltepunkt 193 °C til 195 °C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 188.13
Procent renhed ≥98%