Få mere at vide
2,4-Difluor-3-methoxyanilin, 97 %
Artikelnummer. 11425860
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11425860 1 g 1g
11435860 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11425860 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26489.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 886499-08-7 | C7H7F2NO | 159,14 g/mol
2,4-difluor-3-methoxyanilin er en fluoreret forbindelse, der bruges som byggesten i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,4-difluor-3-methoxyanilin er en fluoreret forbindelse, der bruges
som byggesten i organisk syntese.
Opløselighed Ikke blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 886499-08-7
Molekylær formel C7H7F2NO
Molekylvægt (g/mol) 159.14
MDL nummer MFCD04115929
InChI nøgle ISMLABQIDHXORP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluoro-3-methoxyphenylamine, 2,4-difluoro-3-methoxy-aniline, benzenamine, 2,4-difluoro-3-methoxy
PubChem CID 3865162
IUPAC navn 2,4-difluor-3-methoxyanilin
SMIL COC1=C(F)C=CC(N)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Difluoro-3-methoxyaniline
Mængde 1 g
FN nummer UN2810
Formel vægt 159.14
Procent renhed 97%