Få mere at vide
2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenon, 97%
Artikelnummer. 15456836
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15456836 25 g 25g
15446836 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456836 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61887.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 86404-63-9 | C10H7F2N3O | 223,183 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86404-63-9
Molekylær formel C10H7F2N3O
Molekylvægt (g/mol) 223.183
MDL nummer MFCD02093825
InChI nøgle XCHRPVARHBCFMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2,4-difluorophenyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl ethanone, 2,4-difluoro-alpha-1h-1,2,4-triazolyl acetophenone, 1-2,4-difluorophenyl-2-1,2,4-triazol-1-yl ethanone, 2',4'-difluoro-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl acetophenone, unii-hxi8r9r915, 2-1h-1,2,4-triazol-1-yl-2',4'-difluoroacetophenone, ethanone, 1-2,4-difluorophenyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl, 2',4'-difluoro-2-1h-1,2,4-triazolyl acetophenone, 1-2,4-difluorophenyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl ethan-1-one, 1-2,4-difluorophenyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl-ethanone
PubChem CID 588080
IUPAC navn 1-(2,4-difluorphenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-yl)ethanon
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)F)C(=O)CN2C=NC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone
Smeltepunkt 103 °C til 107 °C
Farve Brun til hvid
Mængde 25 g
Formel vægt 223.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof