2,4-difluornitrobenzen er blevet brugt i syntesen af 2,4-difluor-5-nitrobenzensulfonsyre via sulfoneringsreaktion, (± )-horsfilin og harpiksbundne-2-arylaminobenzimidazoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,4-difluornitrobenzen er blevet brugt i syntesen af 2,4-difluor-5-nitrobenzensulfonsyre via sulfoneringsreaktion, (± )-horsfilin og harpiksbundne-2-arylaminobenzimidazoler.
Opløselighed Uopløseligt i vand .
Bemærkninger Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler. Sørg for tilstrækkelig ventilation.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our
Privacy Policy.