Få mere at vide
2,4-Difluoro-1-nitrobenzene, 98%
Artikelnummer. 11480783
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480783 25 g 25g
11490783 100 g 100g
11400793 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11480783 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13249.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 446-35-5 | C6H3F2NO2 | 159.09 g/mol
2,4-difluornitrobenzen er blevet brugt i syntesen af 2,4-difluor-5-nitrobenzensulfonsyre via sulfoneringsreaktion, (± )-horsfilin og harpiksbundne-2-arylaminobenzimidazoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,4-difluornitrobenzen er blevet brugt i syntesen af 2,4-difluor-5-nitrobenzensulfonsyre via
sulfoneringsreaktion, (± )-horsfilin og harpiksbundne-2-arylaminobenzimidazoler.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler. Sørg for tilstrækkelig ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 446-35-5
Molekylær formel C6H3F2NO2
Molekylvægt (g/mol) 159.09
MDL nummer MFCD00007050
InChI nøgle RJXOVESYJFXCGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluoronitrobenzene, benzene, 2,4-difluoro-1-nitro, 1-nitro-2,4-difluorobenzene, 1,3-difluoro-4-nitrobenzene, unii-6398y1d7js, 2,4-difluoro-1-nitro-benzene, pubchem2288, 2,4-difluornitrobenzol, 2,4-difluoronitrobenzol, acmc-1akft
PubChem CID 67967
IUPAC navn 2,4-difluor-1-nitrobenzen
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C(F)C=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Difluoro-1-nitrobenzene
Smeltepunkt 9°C to 10°C
Tæthed 1.45
Kogepunkt 203°C to 204°C
Flammepunkt 90°C (194°F)
Brydningsindeks 1.513
Mængde 25 g
FN nummer UN2810
Beilstein 2048034
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 159.09
Procent renhed 98%