Få mere at vide
2,4-difluor-1-iodbenzen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499712
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11499712 10 g 10g
11409722 50 g 50g
11419722 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499712 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10798.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2265-93-2 | C6H3F2I | 239.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2265-93-2
Molekylær formel C6H3F2I
Molekylvægt (g/mol) 239.99
MDL nummer MFCD00040151
InChI nøgle YKLDMAPEGQYZRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluoroiodobenzene, 1,3-difluoro-4-iodobenzene, 2,4-difluoro-1-iodobenze, benzene, 2,4-difluoro-1-iodo, 2,4-difluoro iodobenzene, 2,4-difluoro-1-iodo-benzene, pubchem3463, 2,4-difluoro-iodobenzene, acmc-1cq0v, intermediates-zcf02607
PubChem CID 137519
IUPAC navn 2,4-difluor-1-iodbenzen
SMIL FC1=CC=C(I)C(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Difluoro-1-iodobenzene
Tæthed 2.006
Kogepunkt 175°C to 176°C
Flammepunkt 67°C (152°F)
Brydningsindeks 1.558
Mængde 10 g
Beilstein 2081078
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 239.99
Procent renhed 99%