missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,4-Dichloroquinoline, TRC

Artikelnummer. 30379115
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30379115 25 g
30370813 1 g
30369564 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30379115 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43622525G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 703-61-7
Molekylær formel C9H5Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 198.05
Synonym 2,4-Dichlorochinoline, 2,4-Dichloroquinoline
SMIL Clc1cc(Cl)c2ccccc2n1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloroquinoline
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C9H5Cl2N/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H
Formel vægt 196.9799
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.