accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClN

CAS RN 703-61-7

IUPAC Navn: 2,4-dichloroquinoline
Synonymer: 2,4-dichloroquinoline
Molekylvægt (g/mol): 198.05
Molekylformel: C9H5Cl2N
InChi Key: QNBJYUUUYZVIJP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC(Cl)=C2C=CC=CC2=N1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater