Få mere at vide
2,4-dichlorphenylhydrazinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11404363
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404363 10 g 10g
11414363 50 g 50g
11424363 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404363 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10943.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5446-18-4
Molekylær formel C6H7Cl3N2
Molekylvægt (g/mol) 213.486
MDL nummer MFCD00012929
InChI nøgle DDWYGJVFURAIJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 2,4-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 2,4-dichlorophenyl hydrazine monohydrochloride, 2,4-dichlorophenylhydrazine hcl, 2,4-dichloro-phenyl-hydrazine hydrochloride, 1-2,4-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 2,4-dichlorophenyl-, monohydrochloride, pubchem7524, acmc-209lgs, ksc491e2h
PubChem CID 2723905
IUPAC navn (2,4-dichlorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)NN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
Smeltepunkt ∼212°C (decomposition)
Mængde 10 g
Beilstein 3708828
Formel vægt 213.49
Procent renhed 98%