Få mere at vide
2,4-Dichlorophenylacetonitrile, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11405313
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11405313 100 g 100g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11405313 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12873.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6306-60-1
Molekylær formel C8H5Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 186.035
MDL nummer MFCD00001899
InChI nøgle VJARIBGMDPJLCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichlorophenylacetonitrile, 2-2,4-dichlorophenyl acetonitrile, 2,4-dichlorobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2,4-dichloro, 2,4-dichlorophenyl acetonitrile, 2,4-dichlorobenzeneacetonitrile, unii-d9j4c5m11e, acetonitrile, 2,4-dichlorophenyl, 2,4-dichloro-phenyl-acetonitrile, 2,4-dichlorphenyl acetonitrile
PubChem CID 80566
IUPAC navn 2-(2,4-dichlorophenyl)acetonitrile
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichlorophenylacetonitrile
Smeltepunkt 58°C to 62°C
Flammepunkt 176°C (348°F)
Lugt Characteristic
Mængde 100 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2047688
Formel vægt 186.04
Procent renhed ≥98%