Få mere at vide
2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15870971
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15870971 1 kg
15850971 5 g
15860971 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15870971 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8204511000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94-75-7
Grad Research
Molekylær formel 2,4-(Cl)2C6H3OCH2COOH
Molekylvægt (g/mol) 221.04
Tekniske data
Smeltepunkt 134°C to 137°C
Tæthed 1.42 g/cm3 at 25°C
Kogepunkt 160°C/0.53 hPa
MDL nummer MFCD00004300
Mængde 1 kg
Synonym 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, 2,4 D-acid, 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid