Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 4-Dichlorophenoxyacetic acid |
| CAS min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 137 °C til 141 °C |
| Farve | Hvid til beige |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | Cl2C6H3OCH2CO2H |
| Mængde | 100 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid