Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 4-Dichlorophenoxyacetic acid |
| CAS | 94-75-7 |
| Farve | Orange-tan til hvid |
| Tæthed | 0,66 g/cm3 (bulk-densitet) |
| Analyseprocentområde | 98.0% |
| Molekylær formel | C8H6Cl2O3 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, 2-2,4-dichlorophenoxy acetic acid, 2,4-dichlorophenoxy acetic acid, hedonal, rhodia, agrotect, fernesta, fernimine, netagrone, tributon |
| InChI nøgle | OVSKIKFHRZPJSS-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)OCC(=O)O |
| Vis mere |