Få mere at vide
2,4-Dichlorobenzylideneacetone, 97%
Artikelnummer. 11490828
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490828 1 g 1g
11400838 5 g 5g
11410838 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490828 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25270.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 61888-78-6 | C10H8Cl2O | 215,073 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61888-78-6
Molekylær formel C10H8Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 215.073
MDL nummer MFCD00052852
InChI nøgle SAEQHTBHPNKKRX-NSCUHMNNSA-N
Synonym 2,4-dichlorobenzylideneacetone, 4-2,4-dichlorophenyl-3-buten-2-one, e-4-2,4-dichlorophenyl but-3-en-2-one, 3e-4-2,4-dichlorophenyl but-3-en-2-one, e-4-2,4-dichloro-phenyl-but-3-en-2-one, 4-2,4-dichlorophenyl-3-butene-2-one
PubChem CID 5849647
IUPAC navn (E)-4-(2,4-dichlorphenyl)but-3-en-2-on
SMIL CC(=O)C=CC1=C(C=C(C=C1)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichlorobenzylideneacetone
Smeltepunkt 83 °C til 85 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 215.08
Procent renhed 97%