Få mere at vide
2,4-Dichlorobenzylamine, 98%
Artikelnummer. 10132760 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10132760 10 mL Glasflaske 10ml
10294420 50 mL Glasflaske 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10132760 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 113230100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 95-00-1 | C7H7Cl2N | 176.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-00-1
Molekylær formel C7H7Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 176.04
MDL nummer MFCD00008109
InChI nøgle SJUKJZSTBBSGHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichlorobenzylamine, 2,4-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,4-dichloro, benzylamine, 2,4-dichloro, 2,4-dichlorobenzyl amine, 1-2,4-dichlorophenyl methanamine, 2,4-dichloro-benzylamine, 2,4-dichlorophenyl methylamine, o,p-dichlorobenzylamine, acmc-209rur
PubChem CID 1485
IUPAC navn (2,4-dichlorphenyl)methanamin
SMIL NCC1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dichlorobenzylamine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 1.3200g/mL
Kogepunkt 258.0°C to 260.0°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Cl2C6H3CH2NH2
Brydningsindeks 1.5765 to 1.5785
Mængde 10 mL
Specifik vægtfylde 1.32
Formel vægt 176.04
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dichlorobenzylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.