Få mere at vide
2,4-Dichlorobenzylamine, 98%
Artikelnummer. 11494634
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11494634 5 g 5g
11434090 1 g 1g
11404644 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494634 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13207.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 95-00-1 | C7H7Cl2N | 176.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-00-1
Molekylær formel C7H7Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 176.04
MDL nummer MFCD00008109
InChI nøgle SJUKJZSTBBSGHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichlorobenzylamine, 2,4-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,4-dichloro, benzylamine, 2,4-dichloro, 2,4-dichlorobenzyl amine, 1-2,4-dichlorophenyl methanamine, 2,4-dichloro-benzylamine, 2,4-dichlorophenyl methylamine, o,p-dichlorobenzylamine, acmc-209rur
PubChem CID 1485
IUPAC navn (2,4-dichlorphenyl)methanamin
SMIL NCC1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichlorobenzylamine
Tæthed 1.32
Kogepunkt 258°C to 260°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.578
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Beilstein 775667
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 176.05
Procent renhed 98%