Få mere at vide
2,4-dichlorobenzylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11444090
Skift visning
Mængde:
50 g
500 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11444090 500 g 500g
11440293 50 g 50g
11430293 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444090 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11435.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 94-99-5 | C7H5Cl3 | 195,47 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 94-99-5
Molekylær formel C7H5Cl3
Molekylvægt (g/mol) 195.47
MDL nummer MFCD00000895
InChI nøgle IRSVDHPYXFLLDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichlorobenzyl chloride, 2,4-dichloro-1-chloromethyl benzene, 2,4-dichlorobenzylchloride, alpha,2,4-trichlorotoluene, benzene, 2,4-dichloro-1-chloromethyl, 2,4-dichloro-1-chloromethyl-benzene, alpha2,4-trichlorotoluene, unii-85e96p2s3s, 2,4-dcbc, toluene, .alpha.2,4-trichloro
PubChem CID 7212
IUPAC navn 2,4-dichlor-1-(chlormethyl)benzen
SMIL ClCC1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichlorobenzyl chloride
Smeltepunkt -3 °C
Tæthed 1.408
Kogepunkt 248 °C
Flammepunkt 190 °C (374 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.576
Mængde 500 g
FN nummer UN3265
Beilstein 387220
Formel vægt 195.48
Procent renhed 98%
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.