Få mere at vide
2,4-dichlorbenzylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440293
Skift visning
Mængde:
50 g
500 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440293 50 g 50g
11444090 500 g 500g
11430293 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440293 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11435.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 94-99-5 | C7H5Cl3 | 195.47 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 94-99-5
Molekylær formel C7H5Cl3
Molekylvægt (g/mol) 195.47
MDL nummer MFCD00000895
InChI nøgle IRSVDHPYXFLLDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichlorobenzyl chloride, 2,4-dichloro-1-chloromethyl benzene, 2,4-dichlorobenzylchloride, alpha,2,4-trichlorotoluene, benzene, 2,4-dichloro-1-chloromethyl, 2,4-dichloro-1-chloromethyl-benzene, alpha2,4-trichlorotoluene, unii-85e96p2s3s, 2,4-dcbc, toluene, .alpha.2,4-trichloro
PubChem CID 7212
IUPAC navn 2,4-dichlor-1-(chlormethyl)benzen
SMIL ClCC1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichlorobenzyl chloride
Smeltepunkt -3°C
Kogepunkt 248°C
Flammepunkt 190°C (374°F)
Lugt Pungent
Mængde 50 g
FN nummer UN3265
Beilstein 387220
Formel vægt 195.48
Procent renhed 98%