Få mere at vide
2,4-Dichlorbenzylalkohol, 99%
Artikelnummer. 11450963
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11450963 500 g 500g
11430963 25 g 25g
11440963 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450963 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13338.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 1777-82-8 | C7H6Cl2O | 177,024 g/mol
2,4-Dichlorbenzylalkohol er et antiseptisk middel, der findes i kommercielt tilgængelige halspastiller. Bruges også deaktivere Respiratory syncytial virus og SARS-Cov.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,4-dichlorbenzylalkohol er et antiseptisk middel, der findes i kommercielt tilgængelige halspastiller. Bruges også deaktivere Respiratory syncytial virus og SARS-Cov.
Opløselighed
Opløselig i vand, methanol og chloroform.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1777-82-8
Molekylær formel C7H6Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 177.024
MDL nummer MFCD00004606
InChI nøgle DBHODFSFBXJZNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichlorobenzyl alcohol, 2,4-dichlorophenyl methanol, dybenal, 2,4-dichlorobenzenemethanol, rapidosept, myacide sp, benzenemethanol, 2,4-dichloro, benzyl alcohol, 2,4-dichloro, unii-1nkx3648j9, 2,4-dichlorobenzylalcohol
PubChem CID 15684
ChEBI CHEBI:48220
IUPAC navn (2,4-dichlorphenyl)methanol
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichlorobenzyl alcohol
Smeltepunkt 57 °C til 61 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 500 g
Beilstein 1448652
Merck Index 14,3060
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, methanol og kloroform.
Formel vægt 177.03
Procent renhed 99%